Z377104
Biotainer® media bottles
capacity 4000 mL, translucent high-density polyethylene
Synonim(y):
butelki hdpe, butelki petg, sterylne butelki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
narrow-mouth bottle
square bottle
translucent high-density polyethylene
Połączenie
Joints threaded neck (38)
sterylność
sterile
Właściwości
autoclavable
graduations
with cap
opakowanie
case of 24 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3751-42
pojemność
4000 mL
śr. × wys.
143 mm × 299 mm
śr. wewn. szyjki
37 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The screw caps of the PETG bottles are fitted with high-density polyethylene cap liners. Polycarbonate bottles can be heated to autoclaving temperatures and frozen to −100 °C. The screw caps are fitted with silicone rubber laminated liners. The HDPE bottle is excellent for low-temperature freezing of media and similar products.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)