DWKBWP1000P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 1000 mL
Synonim(y):
BWP1000P
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon BWP1000P
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Zastosowanie
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Cechy i korzyści
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Informacje prawne
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)