Kluczowe dokumenty
DWK218034403
Duran® Erlenmeyer Flask
graduated, neck Joints: (GL 32)
Synonim(y):
218034403
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Połączenie
Joints: neck (GL 32)
Właściwości
graduated
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218034403
pojemność
500 mL
Zastosowanie
The flask is suitable for storage, media preparation and cultivation
Cechy i korzyści
Easy mixing due to conical form ; Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; Fired-on, highly durable white ceramic
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)