DWK219902702
Duran® Erlenmeyer Flask
graduated, narrow-mouth neck
Synonim(y):
219902702
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
narrow-mouth neck
Właściwości
graduated
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 219902702
pojemność
150 mL
Zastosowanie
Przygotowanie pożywek i hodowla, przechowywanie i transport, mieszanie kilku składników, podgrzewanie roztworów rozcieńczających, odmierzanie ilości cieczy, rozmiar 25 ml bez kodu Retrace i rozmiary 150, 200 i 300 ml bez rozmiaru DIN ISO, Boro 3.3
Cechy i korzyści
Łatwe mieszanie dzięki stożkowemu kształtowi; Łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)