Merck
D59003
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobutane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(Cl)CH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
99%
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4431 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
gęstość
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(Cl)CCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c1-4(6)2-3-5/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
QBGVARBIQGHVKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)