About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.01
Beilstein:
973858
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
139-142 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Petra Lovecka et al.
BioMed research international, 2015, 381264-381264 (2015-09-05)
The benzonitrile herbicides bromoxynil, chloroxynil, dichlobenil, and ioxynil have been used actively worldwide to control weeds in agriculture since 1970s. Even though dichlobenil is prohibited in EU since 2008, studies addressing the fate of benzonitrile herbicides in the environment show