Kluczowe dokumenty
D105937
1,2-Dihydronaphthalene
95%
Synonim(y):
1,2-Dialin, 3,4-Dihydronaphthalene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥94.5% (GC)
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.582 (lit.)
bp
89 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1Cc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C10H10/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-3,5-7H,4,8H2
Klucz InChI
KEIFWROAQVVDBN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?