Kluczowe dokumenty
T19208
β-Tetralone
98%
Synonim(y):
beta-tetralon
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.560 (lit.)
bp
131 °C/11 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
Klucz InChI
KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?