Merck
163228
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-tetralone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5535 (lit.)
bp
127-131 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H12O/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
GANIBVZSZGNMNB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Metylo-1-tetralon ulega enancjoselektywnemu uwodornieniu katalizowanemu przez kompleksy 1,4-diaminy-rutenu(II).
Zastosowanie
2-Metylo-1-tetralon został użyty do enancjoselektywnego rozdziału pochodnych indanu, tetraliny i benzosuberanu w obecności chiralnych dodatków metodą elektroforezy kapilarnej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takeshi Ohkuma et al.
Organic letters, 6(16), 2681-2683 (2004-07-30)
A combined system of a RuCl(2)(binap)(1,4-diamine) complex and t-C(4)H(9)OK in i-C(3)H(7)OH catalyzes enantioselective hydrogenation of various 1-tetralone derivatives and some methylated 2-cyclohexenones. Hydrogenation of 2-methyl-1-tetralone under dynamic kinetic resolution gives the cis alcohol with high ee. [reaction: see text]
Chiral separations of indan, tetralin and benzosuberan derivatives by capillary electrophoresis.
Gahm K-H, et al.
Journal of Chromatography A, 793(1), 135-143 (1998)