CLS985025X
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 47.0 mL
Synonim(y):
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
pack of 36 ea
case of 72
producent / nazwa handlowa
Corning 9850-25X
pojemność
47.0 mL
śr. × dł.
25 mm × 120 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for (plant culture)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)