CLS824050
Pyrex® pour-out centrifuge tube with round bottom
capacity 50 mL
Synonim(y):
Corning® 8240
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 12
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 8240-50
śr. zewn. × dł.
29 mm × 116 mm
pojemność
50 mL
kolor
clear
Opis ogólny
- Probówka do wirówki Pyrex® jest wykonana z borokrzemowego szkła o niskiej rozszerzalności cieplnej.
- Posiada wylewkę ułatwiającą dekantację.
- Możliwość autoklawowania - produkt wytrzymuje wielokrotne standardowe cykle autoklawowania w temperaturze 121°C pod ciśnieniem 15 psi przez 15 minut.
Okrągła dolna rurka z dziobkiem ułatwiającym dekantację.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)