CLS710110
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
red, volume 10.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonim(y):
Corning® 7101
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
pack of 2 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7101-10
zakres pomiaru objętości
10.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Długość
429 mm
pojemność
10.0 mL
kolor
red
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Certyfikowana pipeta wolumetryczna Pyrex® jest skalibrowana zgodnie z normami ASTM E-542 i ASTM E-969.
- Jest indywidualnie serializowana i dostarczana z certyfikatem identyfikacji i pojemności, identyfikowalnym zgodnie z normami NIST.
- Kolorowe oznaczenia emaliowane na szkle.
- Jest również testowany i kalibrowany w laboratorium posiadającym certyfikat ISO/IEC 17025.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)