Kluczowe dokumenty
Z325171
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 691
opis
amber mark: yes
Właściwości
class AS with batch number
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 30518
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Długość
540 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Pipety są dostarczane ze szczegółowym certyfikatem partii w każdym opakowaniu.
Inne uwagi
BR30518 (Indie)
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.