Merck
SLW3295/06
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
50 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3295/06
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
Właściwości
graduations 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
3295/06
SciLabware
Długość
820 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
  • Complies with ISO 385
  • Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
  • White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
  • Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)