Key Documents
CLS3740XL
Pyrex® Soxhlet extraction apparatus
capacity 500 mL , to top of siphon
Synonim(y):
Corning® 3740
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
female joint ST/NS71/60
male joint ST/NS29/42
producent / nazwa handlowa
Corning 3740-XL
Wysokość
130 mm
pojemność
500 mL , to top of siphon
komora śr. wewn. × wys.
64 mm × 220 mm
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)