Z562467
Aldrich® modified convertible liquid-liquid continuous extractor
capacity 4,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint ST/NS29/42
top joint ST/NS55/50
pojemność
4,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dla rozpuszczalników cięższych od wody: chloroform, dichlorometan i inne
Ekstrakcja ciągła jest osiągana, gdy świeży rozpuszczalnik kapiący (refluksujący) ze skraplacza B przemieszcza się przez fazę wodną (górną warstwę) w ekstraktorze G. Gdy rozpuszczalnik zbiera się na dnie ekstraktora i osiąga poziom rurki E, jest on automatycznie zasysany przez otwarty kran PTFE D do podgrzewanego zbiornika rozpuszczalnika przymocowanego do C.
Procedura:
Przy zamkniętym korku PTFE D, przenieś objętość rozpuszczalnika do ekstraktora do mniej więcej poziomu korka. Ostrożnie dodaj materiał wodny, upewniając się, że nie wypłynie on bokiem. Zamocować ekstraktor na stojaku i przymocować odpowiednią kolbę wypełnioną do połowy rozpuszczalnikiem w punkcie C. Kolba powinna być wyposażona we wrzące wióry lub mieszadło magnetyczne i źródło ciepła. Otwórz zawór odcinający D i powoli dodawaj rozpuszczalnik do ekstraktora, aż jego nadmiar spłynie do kolb przez rurkę powrotną E. Podłącz chłodnicę zwrotną do B i podgrzej kolby, aby uzyskać szybki refluks.
Dla rozpuszczalników lżejszychod wody: heksanów, eteru, octanu etylu i innych
Adapter rurki dyfuzyjnej A jest niezbędny podczas ekstrakcji rozpuszczalnikami lżejszymi od wody. Świeży rozpuszczalnik kapie ze skraplacza do rurki adaptera, z której rozpuszczalnik dyfunduje na dnie ekstraktora; następnie rozpuszczalnik unosi się przez warstwę wodną ze względu na jego mniejszą gęstość. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny jest zawracany do zbiornika rozpuszczalnika przez boczną część F.
Procedura:
Kurek D z PTFE powinien być zamknięty przez cały czas trwania procedury ekstrakcji. Przenieś roztwór wodny do ekstraktora (uważając, aby nie wypłynął przez boczny otwór) i powoli dodawaj rozpuszczalnik organiczny, aż poziom w ekstraktorze osiągnie około 1,5 cala poniżej bocznego otworu. Ostrożnie umieść adapter rurki dyfuzyjnej A w ekstraktorze i podłącz skraplacz w punkcie B oraz kolbę wypełnioną rozpuszczalnikiem w około 65% (i wyposażoną w chipy do gotowania lub mieszadło magnetyczne) w punkcie C. Podgrzej kolbę, aby uzyskać szybki refluks.
Aldrich convertible liquid-liquid continuous extractor
Kompletny produkt zawiera korpus ekstraktora i adapter rurki dyfuzyjnej (kolba na rozpuszczalnik(C) nie jest dołączona i należy ją zakupić osobno).
Ekstrakcja ciągła jest osiągana, gdy świeży rozpuszczalnik kapiący (refluksujący) ze skraplacza B przemieszcza się przez fazę wodną (górną warstwę) w ekstraktorze G. Gdy rozpuszczalnik zbiera się na dnie ekstraktora i osiąga poziom rurki E, jest on automatycznie zasysany przez otwarty kran PTFE D do podgrzewanego zbiornika rozpuszczalnika przymocowanego do C.
Procedura:
Przy zamkniętym korku PTFE D, przenieś objętość rozpuszczalnika do ekstraktora do mniej więcej poziomu korka. Ostrożnie dodaj materiał wodny, upewniając się, że nie wypłynie on bokiem. Zamocować ekstraktor na stojaku i przymocować odpowiednią kolbę wypełnioną do połowy rozpuszczalnikiem w punkcie C. Kolba powinna być wyposażona we wrzące wióry lub mieszadło magnetyczne i źródło ciepła. Otwórz zawór odcinający D i powoli dodawaj rozpuszczalnik do ekstraktora, aż jego nadmiar spłynie do kolb przez rurkę powrotną E. Podłącz chłodnicę zwrotną do B i podgrzej kolby, aby uzyskać szybki refluks.
Dla rozpuszczalników lżejszychod wody: heksanów, eteru, octanu etylu i innych
Adapter rurki dyfuzyjnej A jest niezbędny podczas ekstrakcji rozpuszczalnikami lżejszymi od wody. Świeży rozpuszczalnik kapie ze skraplacza do rurki adaptera, z której rozpuszczalnik dyfunduje na dnie ekstraktora; następnie rozpuszczalnik unosi się przez warstwę wodną ze względu na jego mniejszą gęstość. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny jest zawracany do zbiornika rozpuszczalnika przez boczną część F.
Procedura:
Kurek D z PTFE powinien być zamknięty przez cały czas trwania procedury ekstrakcji. Przenieś roztwór wodny do ekstraktora (uważając, aby nie wypłynął przez boczny otwór) i powoli dodawaj rozpuszczalnik organiczny, aż poziom w ekstraktorze osiągnie około 1,5 cala poniżej bocznego otworu. Ostrożnie umieść adapter rurki dyfuzyjnej A w ekstraktorze i podłącz skraplacz w punkcie B oraz kolbę wypełnioną rozpuszczalnikiem w około 65% (i wyposażoną w chipy do gotowania lub mieszadło magnetyczne) w punkcie C. Podgrzej kolbę, aby uzyskać szybki refluks.
Aldrich convertible liquid-liquid continuous extractor
Kompletny produkt zawiera korpus ekstraktora i adapter rurki dyfuzyjnej (kolba na rozpuszczalnik(C) nie jest dołączona i należy ją zakupić osobno).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)