Kluczowe dokumenty
Z218898
Ace giant extraction thimble
I.D. × L 60 mm × 180 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 681202
śr. wewn. × dł.
60 mm × 180 mm
Opis ogólny
Do użytku z gigantycznymi ekstraktorami Ace Soxhlet. Gilzy są łatwo przepuszczalne dla przepływu eteru i innych rozpuszczalników organicznych. Wykonane z celulozy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)