Z218901
Ace giant extraction thimble
I.D. × L 68 mm × 250 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 681204
śr. wewn. × dł.
68 mm × 250 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do użytku z gigantycznymi ekstraktorami Ace Soxhlet. Gilzy są łatwo przepuszczalne dla przepływu eteru i innych rozpuszczalników organicznych. Wykonane z celulozy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z218901-1EA | 4061832348988 |