CLS3360500FO
Pyrex® general purpose distilling apparatus, Pyrex stopper, ST joint
stopper and flask only, capacity 500 mL
Synonim(y):
Corning® 3360
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Polecane produkty
Połączenie
joint stopper27
producent / nazwa handlowa
Corning 3360-500FO
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Zestaw do destylacji okresowej ogólnego przeznaczenia z możliwością dodawania wody przez zakorkowaną szyjkę Pyrex. Idealnie nadaje się do produkcji wsadowej wody destylowanej o wysokiej czystości. Kolba ma płaskie dno z boczną rurką doprowadzającą, zakończoną złączem. Rurki skraplacza mają średnicę zewnętrzną 10 mm.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)