Z306525
Volac® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, certificate: no
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
Połączenie
joint ST/NS neck19/26
joint stopper16
Właściwości
certificate: no
class A
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Poulton & Graf
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru objętości
500 mL, accuracy: 0.25 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z306525-2EA |