Kluczowe dokumenty
CLS31770125C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 125 mL, porosity 40-60 μm
Synonim(y):
Corning® 31770
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Właściwości
cap
fritted
opakowanie
case of 1 ea
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 31770-125C
pojemność
125 mL
śr. × wys.
38 mm × 248 mm
wielkość porów
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
Opis ogólny
12mm diameter fritted cylinder.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)