Key Documents
CF0045
Sigma-Aldrich
Ethyl difluoroazidoacetate
Synonim(y):
2-azido-2,2-difluoroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-azido-2,2-difluoroacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5F2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.10
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.06
Poziom jakości
ciąg SMILES
O=C(OCC)C(N=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/C4H5F2N3O2/c1-2-11-3(10)4(5,6)8-9-7/h2H2,1H3
Klucz InChI
BISKRTIGSBFIQH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl azidodifluoroacetate is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). This reagent allows the unique functionality to afford the transformation of amine substrates to their amide analog, followed by the subsequent click reaction to form amide-triazole functionalities.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluorowane azydki są nowym narzędziem, które można wykorzystać do wprowadzenia grup fluorowanych do cząsteczek. Cząsteczki te mogą wykorzystywać chemię kliknięć do łatwego dodawania grup fluorowanych.