Kluczowe dokumenty
CF0044
Sigma-Aldrich
Tetrafluoropropyl azide
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
Synonim(y):
2,2,3,3-tetrafluoropropanyl azide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3F4N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.06
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
ciąg SMILES
FC(F)C(CN=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/C3H3F4N3/c4-2(5)3(6,7)1-9-10-8/h2H,1H2
Klucz InChI
CDMWKAMPYXSCJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Azydek tetrafluoropropylu jest fluoroalkilowym odczynnikiem azydkowym aktywnym w katalizowanej miedzią cykloaddycji azydkowo-alkilowej (reakcja typu click). Zastosowanie tego i innych odczynników perfluoroalkilowych z tej rodziny pozwala na wcześniej trudne włączenie gatunków fluorowanych jako bloków budulcowych do reakcji typu click.
Dowiedz się więcej o fluorowanej chemii typu click
Zautomatyzuj swoje reakcje fluorowania za pomocą Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluorowane azydki są nowym narzędziem, które można wykorzystać do wprowadzenia grup fluorowanych do cząsteczek. Cząsteczki te mogą wykorzystywać chemię kliknięć do łatwego dodawania grup fluorowanych.