CF0043
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl azide
Synonim(y):
1-(Azidomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
ciąg SMILES
[N-]=[N+]=NCC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C9H5F6N3/c10-8(11,12)6-1-5(4-17-18-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3H,4H2
Klucz InChI
JKGHUBCPWOLOFQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Fluorowane azydki są nowym narzędziem, które można wykorzystać do wprowadzenia grup fluorowanych do cząsteczek. Cząsteczki te mogą wykorzystywać chemię kliknięć do łatwego dodawania grup fluorowanych.