Kluczowe dokumenty
AQ160
Sigma-Aldrich
Królicze przeciwciało anty-Mysie IgG, F(ab′)2
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Reaguje z mysim łańcuchem gamma IgG, jak również z łańcuchami lekkimi wszystkich klas mysich immunoglobulin. Monospecyficzny przez IEP wobec całej mysiej surowicy.
Immunogen
Wysoce oczyszczone mysie IgG wyizolowane z połączonej normalnej surowicy mysiej.
Zastosowanie
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało królicze przeciwko mysiej IgG, F(ab′)2 jest przeciwciałem przeciwko mysiej IgG do stosowania w testach ELISA, IP i WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Jakość
Pepsin digest shows a single band on IEP at an antigen concentration of 10 mg/mL when run against anti-mouse IgG (H&L) and anti-F(ab′)2. No reaction was observed against anti-rabbit IgG (Fc).
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa, fragment F(ab′)2. Płyn w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M NaCl, 0,1% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze +2-8°C przez okres do sześciu miesięcy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jean C Rousseau et al.
BMC musculoskeletal disorders, 9, 74-74 (2008-05-30)
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic auto-immune disease with extensive articular cartilage destruction. Aggrecan depletion, mediated by aggrecanases is one of the first signs of early cartilage erosion. We investigated, whether measurement of aggrecan and fragments thereof in serum, could