A8924
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
spodziewany brak reakcji z
rat
metody
direct ELISA: 1:10,000
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody binds to mouse IgG and does not react with rat serum proteins.
Immunogen
Zastosowanie
Inne uwagi
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2