Key Documents
A8917
Anti-Bovine IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Rabbit Anti-Bovine IgG (whole molecule)−HRP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine
metody
direct ELISA: 1:20,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- Dot- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistology
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2