ABN240
Anti-Amyloid, β 1-40, aβ Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, 1.N-APP2.Soluble APP-alpha, S-APP-alpha3.Soluble APP-beta, S-APP-beta4.C995.Beta-amyloid protein 42, Be
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA: A representative lot detected Amyloid, B 1-40 in ELISA (Direct).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Amyloid, B 1-40 on 10 µg of human Alzheimer brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human Alzhiemer brain tissue lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1