AB5074P
Anti-Amyloid Antibody, β 1-40
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 10-50 μg/mL using formalin or paraformaldehyde fixed Alzheimer′s brain tissue.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 (50-100 ng immunogen peptide/well)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2