Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
05-831-I
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, 12F4
Synonim(y):
Białko amyloidowe beta A4, ABPP, APPI, APP, białko amyloidowe choroby Alzheimera, peptyd amyloidowy naczyń mózgowych, CVAP, PreA4, nexin-II proteazy, PN-II
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Amyloid Beta (ABeta) x-42, klon 12F4, clone 12F4, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12F4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Jednym z najważniejszych i początkowych etapów powodujących utratę pamięci i funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera (AD) jest proteolityczne rozszczepienie białka prekursorowego amyloidu (APP, chromosom 21) uwalniające krótkie peptydy 40, 42 i 43 aminokwasowe (amyloid beta) 1-40, 1-42 i 1-43). Polimeryzacja beta-amyloidu i późniejsze odkładanie się w neuronach (amyloidu) prowadzi do degeneracji neuronów zaangażowanych w pamięć i funkcje poznawcze.
Specyficzność
To przeciwciało wykrywa amyloid beta (ABeta) x-42, ale nie reaguje krzyżowo z amyloidem beta (ABeta) x-40 lub amyloidem beta (Abeta) x-43.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu amyloidowi beta (ABeta) x-42.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło amyloid beta (ABeta) x-42 w ludzkiej tkance pons/midbrain.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła amyloid beta (ABeta) x-42, ale wykazuje utratę sygnału przeciwko amyloidowi beta (ABeta) x-42.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Amyloid Beta (ABeta) x-42, ale wykazało utratę sygnału przeciwko x-40, a nie x-43 w WB (Prof. J. Buxbaum, Mt. Sinai School of Medicine).
Anti-Amyloid Beta (ABeta) x-42, klon 12F4 jest przeciwciałem skierowanym przeciwko białku Amyloid Beta (ABeta) x-42, zatwierdzonym do stosowania w IHC i ELISA.
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human Alzheimer′s disease brain tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Amyloid Beta (Abeta) x-42 in human Alzheimer′s disease brain tissue.
Opis wartości docelowych
4 kDa obliczone
Powiązanie
Zastępuje: 05-831
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Komentarz do analizy
Kontrola
Tkanka mózgowa człowieka z chorobą Alzheimera.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasuhisa Ano et al.
Aging, 11(10), 2949-2967 (2019-05-24)
The rapid growth in aging populations has made prevention of age-related memory decline and dementia a high priority. Several epidemiological and clinical studies have concluded that fermented dairy products can help prevent cognitive decline; furthermore, intake of Camembert cheese prevents
Mariah Beaver et al.
Epigenetics, 1-22 (2021-08-10)
Disruption of histone acetylation-mediated gene control is a critical step in Alzheimer's Disease (AD), yet chromatin analysis of antagonistic histone acetyltransferases (HATs) and histone deacetylases (HDACs) causing these alterations remains uncharacterized. We report the first Tip60 HAT versus HDAC2 chromatin
Song Cao et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 10-10 (2021-01-08)
The role of microglia in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis is becoming increasingly important, as activation of these cell types likely contributes to both pathological and protective processes associated with all phases of the disease. During early AD pathogenesis, one of
Céline Vrancx et al.
Molecular neurobiology, 58(12), 6647-6669 (2021-10-06)
The β-amyloid peptide (Aβ) is found as amyloid fibrils in senile plaques, a typical hallmark of Alzheimer's disease (AD). However, intermediate soluble oligomers of Aβ are now recognized as initiators of the pathogenic cascade leading to AD. Studies using recombinant