BR23830
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 50 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Synonim(y):
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass (5.4)
producent / nazwa handlowa
BRAND 23830
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Koncepcja modułowej biurety automatycznej! Szybki demontaż i łatwe czyszczenie. Łatwa do naprawy - wszystkie poszczególne elementy można wymienić! Szkło borokrzemianowe 5.4, odłączany korek PTFE. Skalibrowana do dostarczania (TD, Ex). 25 ml: Granica błędu zgodnie z klasą B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, klasa B.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)