Kluczowe dokumenty
Z720917
Nunc® Cell Factory accessories
funnel, sterile, 6/cs
Synonim(y):
sterylny lejek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.22
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Nunc 140050
Opis ogólny
  • Zmniejsza się liczba otwartych interwencji.
  • Idealny do metod aseptycznych, takich jak podawanie płynów związanych z napełnianiem, inokulacją, karmieniem i zbieraniem systemu Cell Factory.
  • Worek na nośnik lub zestaw rurek można podłączyć do dowolnej fabryki komórek.
  • Oszczędność czasu i kosztów.
  • Minimalne procesy czyszczenia i walidacji sterylności.
  • Akcesoria napromieniowane promieniowaniem γ.
  • Pakowane pojedynczo.
  • Eliminuje wzrost ciśnienia wstecznego podczas napełniania.
  • Dodatkowe opcje odpowietrzania do napełniania i zbierania grawitacyjnego lub za pomocą pompy perystaltycznej.
Inne uwagi
Akcesoria Cell Factory do napełniania i opróżniania fabryk komórek mediami
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)