Kluczowe dokumenty
SLW3296/04AS
Pyrex® Burettes, class AS, automatic zero with PTFE key
25 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3296/04AS
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint 29/32
Właściwości
graduations 0.05 mL
producent / nazwa handlowa
3296/04AS
SciLabware
pojemność
25 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normami ISO 385 i DIN 12700
- Z funkcją automatycznego zerowania
- Podziałka z białej emalii
- Korek z kluczem PTFE o średnicy 1,5 mm
- Biurety i akcesoria należy zamawiać oddzielnie
- Biurety wykonane z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
Prosta obsługa
- Aby napełnić biuretę, należy lekko nacisnąć dolne ramię boczne.
- Aby ustawić zero, zwolnij nacisk, aby nadmiar płynu wyciekł z powrotem do butelki.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)