Merck
SLW3296/02AS
Pyrex® Burettes, class AS, automatic zero with PTFE key
10 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3296/02AS
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
Połączenie
joint 24/29
Właściwości
graduations 0.02 mL
producent / nazwa handlowa
3296/02AS
SciLabware
pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normami ISO 385 i DIN 12700
  • Z funkcją automatycznego zerowania
  • Podziałka z białej emalii
  • Korek z kluczem PTFE o średnicy 1,5 mm
  • Biurety i akcesoria należy zamawiać oddzielnie
  • Biurety wykonane z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
Prosta obsługa
  • Aby napełnić biuretę, należy lekko nacisnąć dolne ramię boczne.
  • Aby ustawić zero, zwolnij nacisk, aby nadmiar płynu wyciekł z powrotem do butelki.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normami ISO 385 i DIN 12700
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3
  • Z funkcją automatycznego zerowania
  • Korek z kluczem PTFE o średnicy 1,5 mm
  • Wszystkie biurety automatyczne mają stożek 29/32.
  • Podziałka pokryta białą emalią
  • Biurety i akcesoria należy zamawiać oddzielnie
  • Prosta obsługa - aby napełnić biuretę, należy lekko nacisnąć dolne ramię boczne - aby ustawić zero, należy zwolnić nacisk, aby nadmiar płynu spłynął z powrotem do butelki
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)