BR22522
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 25 mL, accuracy: ±0.030 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Synonim(y):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Pellet pattern
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Właściwości
class AS
subdivision 0.05 mL
without bottle
without intermediate stopcock
producent / nazwa handlowa
BRAND 22522
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: ±0.030 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)