CLS432063
Corning® CoolRack®
250 ml, capacity 1 x 250 mL conical centrifuge tubes
Synonim(y):
Akcesoria Corning Coolcell
About This Item
Polecane produkty
Materiały
foamed PE
Właściwości
Holds 1 x 250 mL tubes
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432063
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
8.9 cm × 8.9 cm × 14.0 cm
głębokość dołka
133.3 mm
dołek śr.
60.4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Zapewnia jednorodność temperatury +/- 0,1°C we wszystkich probówkach podczas chłodzenia, szybkiego zamrażania, ogrzewania lub rozmrażania.
- Wszystkie moduły CoolRack mogą być autoklawowane, sterylizowane w wysokiej temperaturze lub odkażane wybielaczem, alkoholem lub innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami laboratoryjnymi.
- Sugerowane zastosowania obejmują chłodzenie odczynników, takich jak enzymy restrykcyjne, dNTP i przeciwciała, bezalkoholowe zamrażanie w suchym lodzie próbek tkanek, wirusów i bakterii oraz kriogeniczne sortowanie probówek w ciekłym azocie.
- Niektóre moduły CoolRack są kompatybilne z SBS.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS432063-1EA | 4061835179473 |