BAF198560250
Poxygrid® Centrifuge Bottle Rack
Holds 6 x 250 mL bottles, round bottom conical bottom
Synonim(y):
przechowywanie butelek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
epoxy-coated (steel)
Właściwości
Holds 6 x 250 mL bottles
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19856-0250
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Każda studzienka ma kształt kwadratu o boku 60 mm.
- Drut stalowy pokryty powłoką epoksydową jest odporny na chemikalia i korozję oraz autoklawowalny parowo w temperaturze 121ºC (250ºF).
- Organizuj, transportuj i przechowuj butelki wirówkowe ze stożkowym i okrągłym dnem.
Cechy i korzyści
- Utrzymuje duże stożkowe i okrągłodenne probówki wirówkowe, które nie mogą stać samodzielnie, takie jak 8672, 1240, 3286 i Kimble®).
- Utwardzana cieplnie powłoka epoksydowa, odporna na rozpuszczalniki organiczne, sole, słabe kwasy i słabe zasady.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)