Kluczowe dokumenty
BAF198560500
Poxygrid® Centrifuge Bottle Rack
Holds 4 x 500 mL bottles, conical bottom
Synonim(y):
przechowywanie butelek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom
epoxy-coated (steel)
Właściwości
Holds 4 x 500 mL bottles
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19856-0500
Opis ogólny
Stojak na stożkowe probówki wirówkowe Poxygrid 500 ml
Jedyny stojak, który może pomieścić do czterech (4) stożkowych probówek wirówkowych o pojemności 500 ml, które nie mogą samodzielnie stać pionowo.
  • Zapewnia wygodny transport i przechowywanie
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121°C (250°F)
Informacje prawne
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)