BR23755
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 15 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
Synonim(y):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
Właściwości
Schellbach stripe
graduated in black
producent / nazwa handlowa
BRAND 23755
zakres pomiaru objętości
15 mL, accuracy: ±0.08 mL
wymiary butelki
500 mL
wymiary biurety
15 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR23755-1EA | 4061831854855 |