CLS431729
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 30 mL, natural screw cap, case of 120
Synonim(y):
zbiornik magazynowy
About This Item
Polecane produkty
Materiały
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
case of 120
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431729
śr. wewn. szyjki butelki
18 mm
pojemność
30 mL
rozmiar
× 61 x 38 mm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)