Kluczowe dokumenty
DWK241702706
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (100 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
241702706
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass flask
round bottom
Połączenie
joint: ST/NS neck29/32
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241702706
pojemność kolby
(100 mL)
Opis ogólny
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)