SYNA252924
Synthware™ enlarging adapter
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A252924, szklany adapter łączący
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A252924
Opis ogólny
Adapter powiększający 8629 służy do łączenia różnych standardowych rozmiarów przegubów stożkowych. Górne złącze (29/42) jest większe niż dolne złącze (24/40).
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)