Key Documents
SYNA252419
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A252419, glass connecting adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A252419
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)