Z158232
Ace Enlarging Adapter
female joint: ST/NS 29/42, male joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
adapter do szkła, adaptery do szkła
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
female joint: ST/NS29/42
male joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z158232-1EA | 4061832347875 |