Key Documents
BR23768
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 50 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Synonim(y):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
AR-Glass
Właściwości
Schellbach stripe
graduated in white
producent / nazwa handlowa
BRAND 23768
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
wymiary butelki
1000 mL
wymiary biurety
50 mL
Opis ogólny
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)