Key Documents
BR130264
BRAND® amber narrow-mouth bottle, LDPE, with screw cap
capacity 2000 mL
Synonim(y):
Bottles, Plastics
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
low-density polyethylene cap
round amber low-density polyethylene bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL28)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 130264
pojemność
2000 mL
śr. × wys.
117 mm × 264 mm
Opis ogólny
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)