Kluczowe dokumenty
BR114130
BRAND® culture tube, rimless
L × W 18 mm × 180 mm, thickness 0.8 mm
Synonim(y):
Culture tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiały
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 900 × g
neck thread push fit
opakowanie
pack of 121 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114130
dł. × szerokość
18 mm × 180 mm
pojemność
18 mL
30 mL
grubość
0.8 mm
Opis ogólny
Wykonane z wysokiej jakości szkła probówki zapewniają doskonałą przejrzystość i trwałość, dzięki czemu idealnie nadają się do hodowli komórkowych i innych zastosowań naukowych. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 °C zapewnia łatwą sterylizację.
Cechy i korzyści
  • Doskonała widoczność próbki
  • Dobra odporność chemiczna
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)