BR114125
BRAND® culture tube, rimless
L × W 16 mm × 160 mm, thickness 0.8 mm
Synonim(y):
Culture tubes, Tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 1,500 × g
neck thread push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114125
dł. × szerokość
16 mm × 160 mm
pojemność
16 mL
22 mL
grubość
0.8 mm