Key Documents
P6463
Millipore
Peptone Hy-Soy® T
suitable for microbiology
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
pochodzenie biologiczne
Glycine max (soybean)
Poziom jakości
Postać
powder
analiza azotu
≥1.5% amino, ≥7.5% total
strata
≤5.0% loss on drying
pH
5.5-7.5
Zastosowanie
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Zastosowanie
Peptone Hy-SoyT has been used as a component of malt extract peptone agar (MEPA) to cultivate Trichoderma viride. It is also useful in media where high clarity is not required.
Inne uwagi
A hydrolysate from soy
Informacje prawne
Hy-Soy is a registered trademark of Kerry Group
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
The antimicrobial activity of honey of the stingless bee Trigona spp
Garedew A, et al.
Journal of Apicultural Science, 47(1), 37-40 (2003)
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.