Key Documents
ALD00444
Sigma-Aldrich
Late Stage Functionalization Toolkit
Synonim(y):
Baran Late-Stage Functionalization Kit, LSF Toolkit featuring Baran Diversinates
About This Item
Kod UNSPSC:
41116155
NACRES:
NA.22
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
The Baran Late-Stage Toolkit is a convenient collection of 12 highly innovative reagents that are highly effective in the diversification of complex molecules. The contents in the box are 11 Baran Diversinates and one vial of Palau′Chlor® in amounts of 100 mg each. For obtaining larger amounts of any desired kit component, see the kit component table at the bottom of the page.
Useful Topics:
Late Stage Functionalization
Baran Group – Professor Product Portal
Palau′Chlor
Diversinates
Informacje prawne
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palau'Chlor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 745480Zinc isopropylsulfinate, 95%Karta charakterystyki
  • 745405Sodium 1,1-difluoroethanesulfinateKarta charakterystyki
  • 745499Zinc trifluoroethanesulfinateKarta charakterystyki
  • 767840Zinc difluoromethanesulfinate, 95%Karta charakterystyki
  • 771406Zinc trifluoromethanesulfinateKarta charakterystyki
  • ALD00288Sodium tert-butylsulfinateKarta charakterystyki
  • ALD00290Sodium 2,2-dimethylpropylsulfinateKarta charakterystyki
  • 792454Palau′Chlor®, 95%Karta charakterystyki
  • 790184Sodium 1-(trifluoromethyl)cyclopropanesulfinateKarta charakterystyki
  • 790796Zinc benzylsulfinateKarta charakterystyki
  • ALD00230Sodium 4,4-difluorocyclohexanesulfinateKarta charakterystyki
  • ALD00232Sodium tetrahydropyransulfinateKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (12)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A C?H Methylation Reaction of Heteroarenes Inspired by Radical SAM Methyl Transferase.
Gui J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136, 4853-4856 (2014)
Simple Sulfinate Synthesis Enables C-H Trifluoromethylcyclopropanation
Gianatassio R, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53, 9851-9855 (2014)
Radical C?H Functionalization of Heteroarenes under Electrochemical Control.
O'Brien, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53, 11868-11871 (2014)
Palau'chlor: A Practical and Reactive Chlorinating Reagent
Rodriguez RA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136, 6908-6911 (2014)
Yuta Fujiwara et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(3), 1494-1497 (2012-01-11)
Molecular scaffolds containing alkylfluorine substituents are desired in many areas of chemical research from materials to pharmaceuticals. Herein, we report the invention of a new reagent (Zn(SO(2)CF(2)H)(2), DFMS) for the innate difluoromethylation of organic substrates via a radical process. This